Quemador de cartucho, alta temperatura
Proveedor: Usbeck
USBE1424EA 63.2 EUR
USBE1424
Quemador de cartucho, alta temperatura
Calentadores Mecheros de gas
Quemador de alta temperatura con encendido eléctrico piezoeléctrico y válvula de aguja. Temperatura máxima de 1600 °C.