Quemador de cartucho, Teclu
Proveedor: Usbeck
451-0177EA 58.3 EUR
451-0177
Quemador de cartucho, Teclu
Calentadores Mecheros de gas
Quemador de cartucho con regulación de aire. Temperatura máxima de 1640 °C.