L(+)-Histidina monoclorhidrato monohidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
Sinónimos: H-His-OH.HCl.H2O(S)-(+)-Histidina HCl monohidratoHis HCl monohidrato(S)-(+)-Histidina monoclorhidrato monohidrato
TCIAH0150-100GEA 52 EUR
TCIAH0150-100G TCIAH0150-500G TCIAH0150-25G
L(+)-Histidina monoclorhidrato monohidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
L(+)-Histidina monoclorhidrato monohidrato
Formula: C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
MW: 209,63 g/mol
Pto. de fusión: 254°C
Número MDL: MFCD00151027
Núm. CAS: 5934-29-2
Índice Merck: 13,04741
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/09/28970209.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +8.9 to +9.6 deg (C=8, HCl (1+1))