¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Placas de extracción en fase sólida
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/12/18989812.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  Thermo Scientific
Descripción:   Solid Phase Extraction (SPE) plate, HyperSep™, 50 mg
Proveedor:  Thermo Scientific
Descripción:   SOLA™ fritless 96-well SPE plates provide greater reproducibility with cleaner, more consistent extracts. SOLA™ products provide unparalleled performa...
Proveedor:  Thermo Scientific
Descripción:   Thermo Scientific™ HyperSep SCX Strong Cation Exchanger SPE 96-Well Plates and Individual Wells feature a strong cation exchange sorbent for extractio...
Proveedor:  Thermo Scientific
Descripción:   Solid Phase Extraction (SPE) plate, HyperSep™, Hypercarb™, 25 mg, 1 ml
Proveedor:  Thermo Scientific
Descripción:   Filter plate, 96-well, HyperSep™, particle size 40 - 60 µm, SAX
Proveedor:  Thermo Scientific
Descripción:   Thermo Scientific HyperSep™ C18 SPE 96-well plates and individual wells feature a highly retentive alkyl-bonded phase for non polar to moderately pola...
Numero del catalogo: (CAYM400015-1)
Proveedor:  Cayman Chemical
Descripción:   These 96-well glass plates are for use with the Lipid Hydroperoxide (LPO) Assay Kit. To prepare for use, clean the plate with warm soapy water and the...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  Thermo Scientific
Descripción:   Lab plate, 96-well, PP, HyperSep™, TiO₂
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 24
  1  2  3  Siguiente
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR