Kit de recogida de muestras, Nutrimenta
Proveedor: Avantor
VWR®
300-0162EA 2520 EUR
300-0162
Kit de recogida de muestras, Nutrimenta
Muestreadores Muestreadores de sólidos
Maletín de plástico resistente con numerosas herramientas de muestreo para productos alimenticios, pienso para animales y agua.
  • Estuche resistente y estable
  • Todos los accesorios necesarios son desechables
Suitable for powdered, liquid, solid, pasty, soft, creamy, frozen and granular samples.
Información para pedidos: Includes sampling tools for food industries: Ice sampler (300-0165), frozen sampler (300-0164), conical sampler for solids (300-0291), liquid sampler (300-0173), sampling lance (300-0163), powder sampler (300-0166), cylindrical sampler for solids (300-0171), multisector probe 560 mm in aluminium - separated sectors (300-0170), thermometer metal probe 10 event record (620-2343), Ellipso-spoon sampler stainless steel, 18 cm (BELAH368060018), Ellipso-spoon sampler stainless steel, 40 cm (BELAH368090040), stainless steel spatula wooden handle 30×200 mm.