Single-use, ambidextrous gloves made from natural latex.
- No estériles, con polvo y sin polvo
- Sin ftalatos ni suavizantes
- Puntas de dedos texturizadas para un agarre perfecto
- Puños con reborde para minimizar el riesgo de rotura
Aptos para aplicaciones de manipulación de alimentos, laboratorio e industriales con riesgos complejos y para aplicaciones médicas.
Certificaciones: EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 455 1-4; ASTM D3578 (except stress at 500% elongation), ASTM F1671; MDR Class I; PPE Cat. III
Food contact approved.
Precaución: * Thickness is double measured, minimum values.