Contendores de seguridad «Leak Proof»
Proveedor: Avantor
VWR®
720-1991EA 286 EUR
720-1991
Contendores de seguridad «Leak Proof»
Portadores Portadores de frascos
Transparent container for the transport of biological samples (up to 180 pieces).
  • Resistentes a golpes y antiderrames
  • Soporte para absorbente
  • Ganchos de PC para un cierre rápido y seguro
  • Apilable de forma segura
  • Procedimientos de emergencia y medidas de seguridad impresas con tinta indeleble
Información para pedidos: These containers are supplied without handle which can be ordered separately.