trans-4-Methyl-β-nitrostyrene ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A14721.06EA 84.6 EUR
A14721.06
trans-4-Methyl-β-nitrostyrene ≥98%
trans-4-Methyl-β-nitrostyrene
Formula: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Pto. de fusión: 100…104 °C
Número MDL: MFCD00024828
Núm. CAS: 7559-36-6