trans-4-Isopropyl-β-nitrostyrene ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
A10952.06EA 123 EUR
A10952.06
trans-4-Isopropyl-β-nitrostyrene ≥97%
trans-4-Isopropyl-β-nitrostyrene
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,23 g/mol
Pto. de fusión: 35…38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085100
Núm. CAS: 42139-37-7