Progesterona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
ACRO225650250EA
142
EUR
ACRO225650250
ACRO225650050
ACRO225651000
Progesterona 98%
Progesterona
Formula:
C₂₁H₃₀O₂ Pto. de fusión: 126…131 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003658 Núm. CAS: 57-83-0 EINECS: 200-350-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 126 to 131 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % (500 mg, 105 °C, 2 hrs) |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +186° to +194° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol) (on dried substance) |