¿Quiere conectarse de nuevo?
β-Nitroestireno para síntesis
Proveedor: Merck Millipore
Atención
Formula: C₈H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 5153-67-3
EINECS: 203-066-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 54 - 57 °C
Molar Mass 149.14 g/mol
Boiling Point 250 - 260 °C
Ignition Point 250 °C
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tipo de env. Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Botella de vidrio para sólidos 25 g 8.18165.0025
Abrir todos / Contraer todo
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR