Benzo[b]furan-2,5-diboronic acid ≥98%
Atención
H53025.MDEA 1080 EUR
H53025.MD
Benzo[b]furan-2,5-diboronic acid ≥98%
Benzo[b]furan-2,5-diboronic acid
Formula: C₈H₈B₂O₅
MW: 205,77 g/mol
Pto. de fusión: 293…295 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08436058
Núm. CAS: 913835-69-5