Sudan black B
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAS0113-25GEA 40 EUR
TCIAS0113-25G
Sudan black B
Sudan black B
Formula: C₂₉H₂₄N₆
MW: 456,55 g/mol
Pto. de fusión: 124°C
Número MDL: MFCD00006919
Núm. CAS: 4197-25-5
EINECS: 224-087-1
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/58/28993958.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to Dark red to Black powder to crystal
Lambda max. 590.0 to 610.0 nm (EtOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 630 (EtOH, 590.0 to 610.0 nm)