Anaranjado de metilo ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
Sinónimos: Metilnaranja
TCIAM0489-25GEA 59 EUR
TCIAM0489-25G
Anaranjado de metilo ≥98.0% (by HPLC)
Anaranjado de metilo
Formula: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327,34 g/mol
Pto. de fusión: > 300 °C
Número MDL: MFCD00007502
Núm. CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,06127
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/52/28973952.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Lambda max. 460.0 to 470.0 nm (pH 4.8 buffer sol.)
Absorbance min. 0.330 (5mg/L, pH 4.8 buffer sol., 460.0 to 470.0 nm) (after drying)
Drying loss max. 10.0 %