Methyl glycolate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAG0199-25GEA 54 EUR
TCIAG0199-25G TCIAG0199-100G TCIAG0199-500G
Methyl glycolate ≥98.0% (por GC)
Methyl glycolate
Formula: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Pto. Ebullición: 151°C
Pto. de fusión: 54…56 °C
Pto. de inflamación: 67°C
Número MDL: MFCD00004667
Núm. CAS: 96-35-5
EINECS: 202-502-7
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/44/28969844.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %