Ácido 2-hidroxinicotinico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
Sinónimos: Ácido 1,2-dihidro-2-oxonicotínico
TCIAH0795-25GEA 80 EUR
TCIAH0795-25G
Ácido 2-hidroxinicotinico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-hidroxinicotinico
Formula: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Número MDL: MFCD00010100
Núm. CAS: 609-71-2
EINECS: 210-198-2
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/26/28970826.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency