Ácido 5-bromonicotinico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAB1818-25GEA 64 EUR
TCIAB1818-25G
Ácido 5-bromonicotinico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 5-bromonicotinico
Formula: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Pto. de fusión: 184…185 °C
Número MDL: MFCD00009783
Núm. CAS: 20826-04-4
EINECS: 244-065-5
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/35/90/28933590.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 184.0 to 187.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency