Tetrametilamonio tetrafluoroborato ≥98.0% (by total nitrogen basis)

Proveedor: TCI EUROPE
Peligro

Sinónimos: Tetrafluoroborato de tetrametilamonio

TCIAT0842-25GEA 63 EUR
TCIAT0842-25G
Tetrametilamonio tetrafluoroborato ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Tetrametilamonio tetrafluoroborato
Formula: C₄H₁₂BF₄N
MW: 160,95 g/mol
Pto. de fusión: 330°C
Número MDL: MFCD00011745
Núm. CAS: 661-36-9
EINECS: 211-547-1
UN: 1759
ADR: 8,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/49/52/28994952.jpg

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR