1,5-Difenilcarbacida ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
Sinónimos: 1,5-Difenilcarbonohidrazida
TCIAD1513-25GEA 44 EUR
TCIAD1513-25G
1,5-Difenilcarbacida ≥98.0% (by HPLC)
1,5-Difenilcarbacida
Formula: C₁₃H₁₄N₄O
MW: 242,28 g/mol
Pto. de fusión: 170…172 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00003013
Núm. CAS: 140-22-7
EINECS: 205-403-7
Índice Merck: 13,03353
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/28/28978328.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Solubility in Acetone almost transparency
Suitability for chrome-analysis Abs min.0.42 (near 540nm)in the presence of Dichromate (1 ppm)