Tereftalonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
Sinónimos: Benceno-1,4-dicarbonitrilo1,4-Bencenodicarbonitrilo
TCIAT0016-25GEA 22 EUR
TCIAT0016-25G TCIAT0016-500G TCIAT0016-100G
Tereftalonitrilo ≥98.0% (por GC)
Tereftalonitrilo
Formula: C₈H₄N₂
MW: 128,13 g/mol
Pto. de fusión: 223…226 °C
Número MDL: MFCD00001810
Núm. CAS: 623-26-7
EINECS: 210-783-2
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/58/28994358.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 223.0 to 230.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency