trans-2,3-Dimethoxycinnamic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAD2326-25GEA 139 EUR
TCIAD2326-25G
trans-2,3-Dimethoxycinnamic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
trans-2,3-Dimethoxycinnamic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₄
MW: 208,21
Número MDL: MFCD00004376
Núm. CAS: 7345-82-6
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/59/28979259.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C