VWR® Traceable®, Alti, baro and thermometer
Proveedor: VWR
VWR® Traceable®
620-1922EA 385 EUR
620-1922 VWRU61161-398
VWR® Traceable®, Alti, baro and thermometer
Barómetros
Esta unidad compacta y ligera mide la presión barométrica, la temperatura y la altitud. Muestra gráficamente la tendencia de la presión barométrica y tiene un reloj-cronómetro.
  • Rugged shock resistant case
  • Clock with time of day and stopwatch
  • Graphically displays barometric pressure trend
Certificaciones: Conforms to ISO 17025 accredited by A2LA indicating traceability provided by NIST.
Información de suministro: Supplied with lanyard and two batteries.