VWR® VisiScope® 200, Microscopios estándar
Proveedor: VWR
VWR® VisiScope®
630-3295EA 467 EUR
630-3295 630-3294 630-3293 630-3292 630-3291
VWR® VisiScope® 200, Microscopios estándar
Microscopios
Microscopios fiables y avanzados para fines educativos. Especialmente recomendado para los centros de enseñanza secundaria.
  • Sistema de iluminación con intensidad regulable - lámpara LED de bajo consumo
  • Temperatura de color blanco puro constante en todos los niveles de intensidad
  • Gran abertura detrás del puente nasal para utilizarlo como mango
  • Componentes ópticos tratados para evitar la formación de mohos y hongos
Certificaciones: Los objetivos cumplen la norma DIN. Controles estrictos de los materiales y procesos de producción optimizados conforme al sistema de calidad de la norma ISO 9001:2008.
Información de suministro: Se suministra listo para usar con oculares, objetivos y fuente de alimentación externa multienchufe.