Metanol, SupraSolv® for GC-MS
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Destilado metílico
, Alcohol metílico
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00837.1000EA
45.9
EUR
1.00837.1000
1.00837.2500
Metanol, SupraSolv® for GC-MS
Metanol
Formula:
CH₃OH MW: 32,04 g/mol Pto. Ebullición: 64,6 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –98 °C Densidad: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 11 °C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004595 Núm. CAS: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1),II IR: 01-2119433307-44 Índice Merck: 13,05984 |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -98 °C |
Molar Mass | 32.04 g/mol |
Boiling Point | 64.5 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 128 hPa (20 °C) |
Flash Point | 10 °C |
Refractive Index | 1.33 |
Explosion Limit | 5.5 - 44 %(V) |
Density | 0.792 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) no data available |
Ignition Point | 455 °C DIN 51794 |
Evaporation number | 6.3 |
Water absorption | 1000 g/kg |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |