¿Quiere conectarse de nuevo?
Multi channel pipettes, electronic, Eppendorf Xplorer plus®
Proveedor: Eppendorf
Xplorer plus®
Easy to use, precise micropipette with reduced weight, specially designed for high professional standards to provide optimal support for the daily work, with a intuitive operating concept and design based on the proven Eppendorf PhysioCare® Concept.
  • Intuitive operation with multifunction selection dial, multi language menu, help function, light and easy tip loading and ejection
  • High reproducibility of measurement results
  • Programming of multiple modes in a sequence
  • Password protection
  • Easy maintenance, service interval warning
Pipetting modes: Auto-dispense; dispense; pipetting; pipetting and mixing; manual pipetting; multi aspirate; dilution; sequential pipetting; sequential dispensing; reverse pipetting
Información para pedidos: Supplied with charger.
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
8-Channel
Capacidad División Precisión Imprecisión Código de color para puntas de pipeta Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
0,5 - 10 µl 0,01 µl ±2,0 - ±5,0 % <0,6 - <3,0 % gris 10 / 20 µl 1 613-2235
15 - 300 µl 0,10 µl ±0,6 - ±2,5 % <0,25 - <1,0 % naranja 200 / 300 µl 1 613-2239
50 - 1200 µl 1,00 µl ±1,2 - ±6,0 % <0,3 - <0,9 % verde 1250 µl 1 613-2241
5 - 100 µl 0,10 µl ±0,8 - ±2,0 % <0,25 - <2,0 % amarillo 200 / 300 µl 1 613-2237
12-Channel
Capacidad División Precisión Imprecisión Código de color para puntas de pipeta Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
0,5 - 10 µl 0,01 µl ±2,0 - ±5,0 % <0,6 - <3,0 % gris 10 / 20 µl 1 613-2236
15 - 300 µl 0,10 µl ±0,6 - ±2,5 % <0,25 - <1,0 % naranja 200 / 300 µl 1 613-2240
50 - 1200 µl 1,00 µl ±1,2 - ±6,0 % <0,3 - <0,9 % verde 1250 µl 1 613-2242
5 - 100 µl 0,10 µl ±0,8 - ±2,0 % <0,25 - <2,0 % amarillo 200 / 300 µl 1 613-2238
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ACCESORIOS
Abrir todos / Contraer todo
Accessories
Descripción Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Wall mount for Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus 1 613-5192 Unavailable
Soporte de carga para 1 pipeta 1 613-1449
Charging shell for charging carousel for Xplorer®/Xplorer plus® pipettes 1 EPPE4880602.000
Power supply with power plug adapters for charger carousel series 4880 1 EPPE4880603.006
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR