Esta buscando: Cubetas por especialidad
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (634-0944)
Proveedor: HELLMA
Descripción: Optical glass cuvette designed for measuring amplitudes of turbidity.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (TINT605534)
Proveedor: Lovibond Tintometer
Descripción: Absorptiometer cell made of optical glass with path length of 10 mm.
UOM: 1 * 10 UN
Numero del catalogo: (KART2618)
Proveedor: KARTELL
Descripción: These cylindrical cells are specifically used in conjunction with Olli-C-Analyzer.
UOM: 1 * 2.688 UN
Numero del catalogo: (KART2630)
Proveedor: KARTELL
Descripción: Polystyrene cuvettes for Fibrintimer used to determine the coagulation-time of blood.
UOM: 1 * 500 UN
Proveedor: KARTELL
Descripción: These twelve position cuvettes segments have been specially designed for use with the Cobas Mira® analyser.
Proveedor: KARTELL
Descripción: Polystyrene cuvettes designed for the determination of coagulation time.
Numero del catalogo: (PERCB0017054)
Proveedor: PerkinElmer
Descripción: Células de vidrio diseñadas para un fácil llenado y vaciado sin pérdida de muestra.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (HACHHBK059)
Proveedor: Hach
Descripción: UV flow through cuvette for Ganimede N nitrogen analyser.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (LPIT110511)
Proveedor: LP ITALIANA SPA
Descripción: Cubetas para el coagulómetro de Sherwood.
UOM: 1 * 1.000 UN
Numero del catalogo: (SARS68.752)
Proveedor: SARSTEDT
Descripción: Cubeta redonda opaca de polipropileno para la preparación de muestras con el analizador LKB.
UOM: 1 * 5.000 UN
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom