Termocicladores, Techne® Prime
Proveedor: Cole Parmer
Techne®
732-1686EA 4610 EUR
TECN5PRIMEG/384 TECN5PRIMEX/USB TECN5PRIME/C TECN5PRIME/05 TECN5PRIME/384
Termocicladores, Techne® Prime
La gama Prime de termocicladores de tamaño completo ofrece un alto rendimiento y una elevada producción con el fin de proporcionar la máxima flexibilidad cuando se procesa un gran número de muestras en paralelo.
  • Pantalla táctil en color para una rápida configuración del programa
  • Rampa rápida de hasta 3,4 °C/s
  • El puerto USB permite transferir programas entre instrumentos y los registros de temperatura a su PC
  • Ciclos en gradiente disponibles directamente usando el instrumento PrimeG o actualizando la unidad Prime
PrimeG es un termociclador con todas las características de la unidad Prime que admite gradientes. El amplio rango de gradiente lineal de 30 °C permite optimizar las temperaturas de hibridación en un experimento. La función de cálculo de gradiente muestra la temperatura de cada una de las ocho columnas, lo que garantiza una fácil replicación de las condiciones térmicas.
Los cicladores Prime Combi-Block proporcionan una flexibilidad excepcional con capacidad para 33 tubos de 0,2 ml y 33 tubos de 0,5 ml, en 6 filas y 11 columnas. Los cicladores Prime Combi-Block están disponibles con o sin gradiente de temperatura, que se puede incorporar más adelante.
Note: Exchange of thermal cycler blocks must be carried out by a trained service engineer. Please contact your local Avantor sales office for details about replacement blocks available.
* Registrado a 55 °C