Indometacina
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0584.00EA 1107 EUR
PROOMM0584.00
Indometacina
Indometacina
Formula: C₁₉H₁₆ClNO₄
MW: 357,80 g/mol
Número MDL: MFCD00057095
Núm. CAS: 53-86-1
EINECS: 200-186-5
UN: 2811
ADR: 6.1,I