Indometacina
Proveedor: Cayman Chemical
CAYM70270-1EA 38.5 EUR
CAYM70270-1
Indometacina
Indometacina
Formula: C₁₉H₁₆ClNO₄
MW: 357,80 g/mol
Número MDL: MFCD00057095
Núm. CAS: 53-86-1
EINECS: 200-186-5
UN: 2811
ADR: 6.1,I