2-Cloro-3-metilquinolina ≥97%
Atención
H50492.06EA 96.2 EUR
H50492.06 H50492.03
2-Cloro-3-metilquinolina ≥97%
2-Cloro-3-metilquinolina
Formula: C₁₀H₈ClN
MW: 177,63 g/mol
Pto. de fusión: 82…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100265
Núm. CAS: 57876-69-4