(4-Methoxyphenoxy)acetonitrile ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A10398.14EA
116
EUR
A10398.14
A10398.06
(4-Methoxyphenoxy)acetonitrile ≥97%
(4-Methoxyphenoxy)acetonitrile
Formula:
C₉H₉NO₂ MW: 163,18 g/mol Pto. Ebullición: 106…110 °C (0,1 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017528 Núm. CAS: 22446-12-4 EINECS: 000-000-0 UN: 3276 ADR: 6.1,III |