4,4,4-Trifluoro-2-butanone ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B21514.06EA 145 EUR
B21514.06 B21514.03
4,4,4-Trifluoro-2-butanone ≥97%
4,4,4-Trifluoro-2-butanone
Formula: C₄H₅F₃O
MW: 126,08 g/mol
Pto. Ebullición: 95…96 °C
Densidad: 1,05
Pto. de inflamación: 37 °C (99 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077601
Núm. CAS: 2366-70-3
UN: 1224
ADR: 3,III