Decanonitrilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18783.0100EA 345 EUR
8.18783.0100 8.18783.9999
Decanonitrilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Decanonitrilo
Formula: C₁₀H₁₉N
MW: 153,27 g/mol
Número MDL: MFCD00039505
Núm. CAS: 1975-78-6
EINECS: 217-830-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -18 °C
Molar Mass 153.26 g/mol
Boiling Point 114 °C (13 hPa)
Refractive Index 1.4313 (15 °C, 589 nm)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Capric acid nitrile
Hill Formula C10H19N
Chemical Formula CH3(CH2)8CN