4-Iodonicotinonitrilo 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H27603.03EA 320 EUR
H27603.03 H27603.MD
4-Iodonicotinonitrilo 95%
4-Iodonicotinonitrilo
Formula: C₆H₃IN₂
MW: 230,01 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 124 °C (desc.)
Número MDL: MFCD09037453
Núm. CAS: 490039-72-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III