Cloruro de trifenil(2-metilbencil)fosfonio ≥98%
Atención
A10719.30EA 321 EUR
A10719.30
Cloruro de trifenil(2-metilbencil)fosfonio ≥98%
Cloruro de trifenil(2-metilbencil)fosfonio
Formula: C₂₆H₂₄ClP
MW: 402,91 g/mol
Pto. de fusión: 270…275 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00031577
Núm. CAS: 63368-36-5
EINECS: 264-112-3