Ácido 3'-metilbifenilo-4-carboxílico 96%
Atención
H57426.03EA 49.5 EUR
H57426.03 H57426.06
Ácido 3'-metilbifenilo-4-carboxílico 96%
Ácido 3'-metilbifenilo-4-carboxílico
Formula: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424590
Núm. CAS: 5728-33-6