Ácido 4'-(trifluorometil)bifenil-3-carboxílico ≥97%
|
Atención
|
H57246.MDEA
41.2
EUR
H57246.MD
H57246.03
Ácido 4'-(trifluorometil)bifenil-3-carboxílico ≥97%
Ácido 4'-(trifluorometil)bifenil-3-carboxílico
Formula:
C₁₄H₉F₃O₂ MW: 266,22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03424604 Núm. CAS: 199528-28-4 |