2-Fluoro-4-nitroanilina 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H55174.06EA
53.7
EUR
H55174.06
H55174.14
2-Fluoro-4-nitroanilina 95%
2-Fluoro-4-nitroanilina
Purity: 95%
CAS No.: 369-35-7
Molecular Formula: C6H5FN2O2
Formula Weight: 156.12
Melting Point: 122-130°
MDL No.: MFCD00034560
Formula:
C₆H₅FN₂O₂ MW: 156,12 g/mol Pto. de fusión: 122…130 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00034560 Núm. CAS: 369-35-7 EINECS: 206-719-8 |