2,4'-Diclorobenzofenona
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
Sinónimos:
2,4'-DBP
EHERC12409000EA
159
EUR
EHERC12409000
2,4'-Diclorobenzofenona
2,4'-Diclorobenzofenona
Formula:
C₁₃H₈Cl₂O MW: 251,11 g/mol |
Número MDL:
MFCD00038744 Núm. CAS: 85-29-0 EINECS: 201-596-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...