2-Amino-3,5-dibromobenzaldehído 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H56015.14EA
184
EUR
H56015.14
H56015.03
H56015.06
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehído 97%
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 50910-55-9
Molecular Formula: C7H5Br2NO
Formula Weight: 278.93
Melting Point: 130-135°
MDL No.: MFCD00671100
Formula:
C₇H₅Br₂NO MW: 278,93 g/mol Pto. Ebullición: 331 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 130…135 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
50910-55-9 EINECS: 256-841-0 |