¿Quiere conectarse de nuevo?
Metanol para HPLC
Proveedor: Avantor Performance Materials
Peligro
Synonyms: Alcohol metílicoDestilado metílico
Formula: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Pto. Ebullición: 64,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: -98 °C
Densidad: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 11 °C (closed cup)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
MDL Number: MFCD00004595
Núm. CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
IR: 01-2119433307-44
Índice Merck: 13,05984
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Resultados test especificaciones
Assay (CH₃OH) (by GC, corrected for water) >= 99.9 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-254 nm <= 0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 225 nm <= 0.15
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm <= 205
Gradient Elution Test (a.u.) - 254 nm <= 0.002
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission <= 0.3 ppb
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities <= 1.0 ppb
Acetone <= 0.001 %
Residue after Evaporation <= 1.0 ppm
Titrable Acid (µeq/g) <= 0.3
Titrable Base (µeq/g) <= 0.10
Water (by KF, coulometric) <= 0.05 %
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tipo de env. Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Botella de vidrio 1 l 9093-02
Consiga un descuento si pide 6 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
Botella de vidrio 4 l 9093-33
Consiga un descuento si pide 4 o más uds. Inicie sesión para más detalles.
Abrir todos / Contraer todo
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.