7-Aminoindazol 97%
|
Atención
|
H34042.06EA
213
EUR
H34042.06
7-Aminoindazol 97%
7-Aminoindazol
Formula:
C₇H₇N₃ MW: 133,15 g/mol Pto. de fusión: 151…153 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022790 Núm. CAS: 21443-96-9 EINECS: 244-391-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...