VWR®, Embudos con caña corta, desechables
Proveedor: VWR
VWR®
221-0251EA 49.2 EUR
VWRU414004-289 221-0251 221-0252 221-0253
VWR®, Embudos con caña corta, desechables
Embudos Embudos de filtración Embudos con filtro
PP o PS.
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Buena resistencia térmica
  • Los embudos de PP se pueden esterilizar en autoclave
Adecuados para usarlos con papel de filtro estándar.