VWR®, Embudos, para análisis
Proveedor: VWR
VWR®
221-0246EA 5.4 EUR
221-0246 VWRU414004-277 VWRU414004-278 221-0247 VWRU414004-275 221-0248 221-0249 VWRU414004-276 VWRU414004-273 VWRU414004-274 VWRU414004-279 VWRU414004-280 221-0250 221-0243 VWRI221-0246S 221-0244 221-0245
VWR®, Embudos, para análisis
Embudos Embudos de filtración Embudos analíticos
PP, translúcidos.
  • Estrías internas a un ángulo de 58° para acelerar la filtración
  • Las estrías exteriores impiden que el aire quede atrapado bajo el papel de filtro
  • Excelente resistencia química y térmica
Diseñados para usarlos con papel de filtro estándar. Ángulo del cono de 60°.