VWR®, Manos de mortero
Proveedor: VWR
VWR®
410-0119EA 12.6 EUR
410-0119 410-0126 410-0125 410-0124 410-0123 410-0122 410-0121 410-0120
VWR®, Manos de mortero
Morteros y manos de mortero Manos de mortero
Porcelana.
  • Superficie de molienda no vidriada
  • Mango vidriado
Certificaciones: Fabricados conforme a la norma DIN 12906.