Máscara para sala limpia, BioClean Microflow™
Proveedor: Ansell-Nitritex
BioClean Microflow®
113-8158EA 788 EUR
113-8158
Máscara para sala limpia, BioClean Microflow™
Máscaras Máscaras para salas limpias
Velo facial suave no estéril con diadema y pieza nasal fabricado mediante unión ultrasónica.
  • Velo hecho de material no tejido thermabond que deja poca pelusa
  • Fijación de poliéster hidroenredado blanco y lazo para la cabeza de poliéster tubular
  • Portaobjetivos de aluminio maleable, flexible y totalmente cerrado recubierto de plástico
  • Procesado en un entorno de sala limpia, no contiene látex.
Adecuado para uso en entornos clase 10. ISO 4, M2.5.
Certificaciones: Fabricado en una instalación que tiene la norma ISO 9001:2008. Procesado en una sala limpia de clase 4 certificada por el NEBB. Muestreo e inspección de acuerdo con la norma ISO 2859-3:1994.
Envase: 100 velos por bolsa doble; 10 bolsas por caja (1000 velos).