Mechero Bunsen, tip cartucho
Proveedor: Usbeck
451-0156EA 53.4 EUR
451-0156
Mechero Bunsen, tip cartucho
Calentadores Mecheros de gas
Mechero Bunsen de latón niquelado ideal para calentar o esterilizar instrumentos y vidrio de laboratorio.
  • Con válvula de regulación de aire
Altura: 85 mm
Información para pedidos: Se suministra sin cartucho, solicite el cartucho por separado.