Cámaras para el crecimiento de cultivos vegetales, serie KBW
Proveedor: Binder
9020-0338 9020-0339 9020-0340
BIND9020-0338EA 16170 EUR
BIND9020-0338 BIND9020-0339 BIND9020-0340
Cámaras para el crecimiento de cultivos vegetales, serie KBW
Cámaras de ensayos Cámaras de crecimiento de cultivos vegetales
Las cámaras de crecimiento de cultivos vegetales de la serie KBW son unidades precisas para el cultivo vegetal en condiciones de trabajo avanzadas. Éstas proporcionan una simulación perfecta de una amplia gama de entornos de crecimiento. Las cámaras de crecimiento de cultivos vegetales KBW satisfacen todos los requisitos de las condiciones óptimas de iluminación y temperatura, de manera que los procesos de cultivo se puedan definir y reproducir exactamente. El diseño incluye dos/tres casetes de luz diurna de posición variable con cinco tubos luminiscentes de luz diurna cada uno, que proporcionan una distribución homogénea de la luz. Unidades de autocomprobación para un análisis completo del estado.
  • Precision and outstanding dynamics
  • Even distribution of light on all levels and adjustable fan speed
  • Environmentally friendly
  • Intuitive touchscreen controller with time-segment and real-time programming
  • Ethernet interface for APT-COM™ DataControlSystem communication software
Tienen una puerta interior de vidrio, puerto de acceso con enchufe de silicona de 30 mm de diámetro (Ø) en el lateral izquierdo. Las unidades incluyen un dispositivo de seguridad de la temperatura ajustable independiente de clase 3.1 con una alarma visual, que protege las muestras y la estufa de incubación. Controlador de programa por microprocesador con dos programas, cada uno de ellos con 10 secciones o, de forma alternativa, cambio a un programa con 20 secciones. Ajuste de temperatura digital con una precisión de una décima de grado, temporizador de programa semanal integrado, indicador de tiempo transcurrido y cámara de precalentamiento APT.line con control electrónico que asegura la precisión de la temperatura y resultados reproducibles.
Values measured via the internal data logger can be read out in open format via USB. All models have an tight sealing inner door made of ESG safety glass, the door is heated against condensation. Glass corrosion is avoided thanks to the special TIMELESS coating. The units have 4 casters each, 2 with brakes them.
Información de suministro: Se suministra con dos (o tres) estantes de acero inoxidable y un certificado de pruebas de Binder. Posibilidad de calibración y validaciones; si desea más detalles técnicos, visite www.vwr.com o póngase en contacto con su oficina local de ventas de Avantor.