Sudan black B, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
199664-25GEA 84.6 EUR
199664-25G
Sudan black B, Sigma-Aldrich®
Sudan black B
Formula: C₂₉H₂₄N₆
MW: 456,55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006919
Núm. CAS: 4197-25-5
EINECS: 224-087-1