Sudan black B
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16986110EA 183 EUR
EHERC16986110
Sudan black B
Sudan black B
Formula: C₂₉H₂₄N₆
MW: 456,55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006919
Núm. CAS: 4197-25-5
EINECS: 224-087-1